α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluène
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
005633-25G 005633-100G
FLUO005633-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005633-25G FLUO005633-100G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluène
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37 °C
Numéro MDL: MFCD01631551
Numéro CAS: 192702-01-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité