α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19147.03EA 93.1 EUR InStock
L19147.03 L19147.MD
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène ≥97%
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point d'ébullition: 44…45 °C (0,5 mmHg)
Densité: 1,65
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631437
Numéro CAS: 71916-91-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité