α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène
Synonyms: 5-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
005634-1G 005634-5G
FLUO005634-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005634-1G FLUO005634-5G
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point d'ébullition: 44…45 °C (0.5 mmHg)
Numéro MDL: MFCD01631437
Numéro CAS: 71916-91-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité