α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
009420-5G 009420-25G
FLUO009420-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009420-5G FLUO009420-25G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00831105
Numéro CAS: 71916-82-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité