α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
H26391.06 H26391.03
H26391.06EA 341 EUR InStock
H26391.06 H26391.03
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène ≥97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène
Purity: 97% CAS No.: 206362-80-3 Molecular Formula: C7H5BrClF Formula Weight: 223.48 Melting Point: 30-33° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115859
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point de fusion: 30…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115859
Numéro CAS: 206362-80-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité