α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
021808-5G 021808-25G
FLUO021808-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021808-5G FLUO021808-25G
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115859
Numéro CAS: 206362-80-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité