(4-Bromophényl)acétonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
154480250 154481000
ACRO154480250EA 37.2 EUR InStock
ACRO154480250 ACRO154481000
(4-Bromophényl)acétonitrile 99%
(4-Bromophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Point d'éclair: 152 °C
Numéro MDL: MFCD00001916
Numéro CAS: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité