Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Bromophényl)acétonitrile

Fournisseur: Molekula

MOLE38110135-100GEA 0 EUR InStock
MOLE38110135-100G
(4-Bromophényl)acétonitrile
(4-Bromophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Numéro MDL: MFCD00001916
Numéro CAS: 16532-79-9
ONU: 3449
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité