α-Bromopropiophénone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromopropiophenone
A10661.14 A10661.22 A10661.36
A10661.14EA 60.4 EUR InStock
A10661.14 A10661.22 A10661.36
α-Bromopropiophénone 96%
α-Bromopropiophénone
Purity: 96% CAS No.: 2114-00-3 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5720 Odour: Pungent Boiling Point: 245-250° Beilstein Reference: 508550 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00000145
Formule: C₆H₅C(O)CHBrCH₃
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 245…250 °C
Densité: 1.417
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000145
Numéro CAS: 2114-00-3
EINECS: 218-307-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité