Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Bromoacétophénone, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: α-Bromoacétophénone2-Bromoacétophénone

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

77450-10GEA 154 EUR InStock
77450-10G
ω-Bromoacétophénone, Supelco®
ω-Bromoacétophénone


Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00000195
Numéro CAS: 70-11-1
ONU: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01386
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité