2'-Bromoacétophénone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO179760250EA 93.3 EUR InStock
ACRO179760250 ACRO179761000 ACRO179760050
2'-Bromoacétophénone 98+%
2'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 116…117 °C (12 mmHg)
Densité: 1,476 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000067
Numéro CAS: 2142-69-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité