2'-Bromoacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Bromoacetophenone
A11982.09 A11982.18 A11982.30
A11982.09EA 59.6 EUR InStock
A11982.09 A11982.18 A11982.30
2'-Bromoacétophénone ≥99%
2'-Bromoacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 2142-69-0 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5680 Boiling Point: 116-117°/12mm Beilstein Reference: 1931534 MDL No.: MFCD00000067
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 116…117 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.476
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000067
Numéro CAS: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité