2'-Bromoacétophénone
Fournisseur: Molekula
MOLEM57640263EA 0 EUR InStock
MOLEM57640263
2'-Bromoacétophénone
2'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000067
Numéro CAS: 2142-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité