3'-Bromopropiophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: m-Bromopropiophenone, 1-(3-Bromophenyl)propan-1-one
A16757.06 A16757.14
A16757.06EA 39.4 EUR InStock
A16757.06 A16757.14
3'-Bromopropiophénone ≥97%
3'-Bromopropiophénone
Purity: 97% CAS No.: 19829-31-3 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° Boiling Point: 144-145°/20mm Beilstein Reference: 1936736 MDL No.: MFCD00000084
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 38…41 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000084
Numéro CAS: 19829-31-3
EINECS: 243-353-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité