3'-Bromoacétophénone
Attention
Synonyms: m-Bromoacetophenone
008816-100G 008816-25G
FLUO008816-100GEA 0 EUR InStock
FLUO008816-100G FLUO008816-25G
3'-Bromoacétophénone
3'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000083
Numéro CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité