ω,4-Dibromoacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4'-Dibromoacétophénoneα,4-Dibromoacétophénone
ACRO112682500EA 414 EUR InStock
ACRO112682500 ACRO112680500 ACRO112680100
ω,4-Dibromoacétophénone 98%
ω,4-Dibromoacétophénone
Formule: C₈H₆Br₂O
MW: 277,94 g/mol
Point d'ébullition: 1415 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000200
Numéro CAS: 99-73-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01412
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité