ω,4-Dibromoacétophénone
Danger
Synonyms: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
001372-100G 001372-25G
FLUO001372-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001372-100G FLUO001372-25G
ω,4-Dibromoacétophénone
ω,4-Dibromoacétophénone
Formule: C₈H₆Br₂O
MW: 277,94 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000200
Numéro CAS: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01412
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité