4'-Bromoacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
106590250 106591000 106595000
ACRO106590250EA 24.9 EUR InStock
ACRO106590250 ACRO106591000 ACRO106595000
4'-Bromoacétophénone 98%
4'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Densité: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000105
Numéro CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01387
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité