ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromo-3'-méthoxyacétophénoneBromométhyl-m-méthoxyphénylcetoneα-Bromo-3-méthoxyacétophénone2-Bromo-1-(3-méthoxyphényl)éthane-1-one
MOLE33674268-5GEA 0 EUR InStock
MOLE33674268-5G
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…64,3 °C
Numéro MDL: MFCD00000199
Numéro CAS: 5000-65-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité