ω-Bromo-2,4-diméthoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,4-diméthoxyacétophénone2-Bromo-1-(2,4-diméthoxyphényl)éthane-1-one2-Bromo-2',4'-diméthoxyacétophénone
ACRO190010010EA 90.9 EUR InStock
ACRO190010010
ω-Bromo-2,4-diméthoxyacétophénone 98%
ω-Bromo-2,4-diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,1 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…105 °C
Numéro MDL: MFCD00000197
Numéro CAS: 60965-26-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité