Acide 3-bromo-o-toluique
018295-5G 018295-25G
FLUO018295-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018295-5G FLUO018295-25G
Acide 3-bromo-o-toluique
Acide 3-bromo-o-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270097
Numéro CAS: 76006-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité