Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluène ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific

L19191.06EA 188 EUR InStock
L19191.06
α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluène ≥97%
α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluène


Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083543
Numéro CAS: 226717-83-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité