α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluène
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluene
007968-1G 007968-5G 007968-25G
FLUO007968-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007968-1G FLUO007968-5G FLUO007968-25G
α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluène
α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Numéro MDL: MFCD00083543
Numéro CAS: 226717-83-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité