4-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
Attention
004217-5G 004217-25G
FLUO004217-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004217-5G FLUO004217-25G
4-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
4-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042497
Numéro CAS: 40161-54-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité