2-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
004212-1G 004212-5G
FLUO004212-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004212-1G FLUO004212-5G
2-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
2-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061243
Numéro CAS: 104540-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité