2-Bromo-6-fluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07511.04EA 76.4 EUR InStock
L07511.04 L07511.09
2-Bromo-6-fluorotoluène ≥98%
2-Bromo-6-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Densité: 1,53
Point d'éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051438
Numéro CAS: 1422-54-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité