3-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène
004216-5G 004216-25G
FLUO004216-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004216-5G FLUO004216-25G
3-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène
3-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042498
Numéro CAS: 130723-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité