3-Bromo-5-fluorotoluène
021361-5G 021361-25G
FLUO021361-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021361-5G FLUO021361-25G
3-Bromo-5-fluorotoluène
3-Bromo-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861195
Numéro CAS: 202865-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité