2-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Synonyms: 2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
021893-1G 021893-5G
FLUO021893-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021893-1G FLUO021893-5G
2-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
2-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094041
Numéro CAS: 351003-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité