ω-Bromo-4-fluoroacétophénone
Synonyms: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
018027-5G 018027-25G 018027-100G
FLUO018027-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018027-5G FLUO018027-25G FLUO018027-100G
ω-Bromo-4-fluoroacétophénone
ω-Bromo-4-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (0,4 mmHg)
Point de fusion: 49 °C
Numéro MDL: MFCD00040830
Numéro CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité