ω-Bromo-4-fluoroacétophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-fluorophényl)éthane-1-oneα-Bromo-4-fluoroacétophénoneBromométhyl-p-fluorophénylcetone2-Bromo-4'-fluoroacétophénone
MOLE17125731-25GEA 0 EUR InStock
MOLE17125731-25G
ω-Bromo-4-fluoroacétophénone
ω-Bromo-4-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (0,4 mmHg)
Point de fusion: 49 °C
Numéro MDL: MFCD00040830
Numéro CAS: 403-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité