4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Synonyms: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
002194-100G 002194-25G
FLUO002194-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002194-100G FLUO002194-25G
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Point d'ébullition: 102…105 °C (10 mmHg)
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014685
Numéro CAS: 349-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité