Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H26171.06EA 225 EUR InStock
H26171.06
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥97%
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène


Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788719
Numéro CAS: 630125-49-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité