α-Bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène
Danger
007978-1G 007978-5G FL7978.10 007978-25G
FLUO007978-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007978-1G FLUO007978-5G CHMPFL7978.10 FLUO007978-25G
α-Bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène
α-Bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32 °C
Densité: 1.583 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00236321
Numéro CAS: 198649-68-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité