α-Bromo-m-iodotoluène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: α-Bromo-3-iodotoluène
A11140.06EA 111 EUR InStock
ABCRAB110568.0005 A11140.06 A11140.22 A11140.14
α-Bromo-m-iodotoluène 96%
α-Bromo-m-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 48…51 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00019016
Numéro CAS: 49617-83-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité