α-Bromo-m-iodotoluène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: α-Bromo-3-iodotoluène
MOLE39198942-5GEA 0 EUR InStock
MOLE39198942-5G
α-Bromo-m-iodotoluène
α-Bromo-m-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Numéro MDL: MFCD00019016
Numéro CAS: 49617-83-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité