α-Bromo-p-iodotoluène
Danger
Synonyms: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
018740-5G 018740-25G
FLUO018740-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018740-5G FLUO018740-25G
α-Bromo-p-iodotoluène
α-Bromo-p-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point d'ébullition: 115…120 °C (0.6 mmHg)
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209656
Numéro CAS: 16004-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité