Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-4-iodotoluène

Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-4-methylbenzene, 1-Bromo-2-iodo-5-methylbenzene

018283-5G 018283-25G
FLUO018283-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018283-5G FLUO018283-25G
3-Bromo-4-iodotoluène
3-Bromo-4-iodotoluène


Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079718
Numéro CAS: 71838-16-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité