2-Bromobenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO350510050EA 68.2 EUR InStock
ACRO350510050 ACRO350510250
2-Bromobenzylamine 98%
2-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025572
Numéro CAS: 3959-05-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité