3-Bromobenzylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanamine
B24963.06 B24963.14 B24963.22
B24963.06EA 53.4 EUR InStock
B24963.06 B24963.14 B24963.22
3-Bromobenzylamine 95%
3-Bromobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 10269-01-9 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Refractive Index: 1.5885 Odour: Amine-like UN No.: 2735 MDL No.: MFCD01026119
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01026119
Numéro CAS: 10269-01-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité