4-Bromobenzylamine 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
350530050 350530250
ACRO350530050EA 297 EUR InStock
ACRO350530050 ACRO350530250
4-Bromobenzylamine 97+%
4-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
Point de fusion: 25 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047931
Numéro CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité