2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15932.06 A15932.14 A15932.22
A15932.06EA 55 EUR InStock
A15932.06 A15932.14 A15932.22
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Purity: 98% CAS No.: 10546-65-3 Molecular Formula: C9H11Br2N Formula Weight: 293.01 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00015475
Formule: C₉H₁₁Br₂N
MW: 293 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015475
Numéro CAS: 10546-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité