2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Attention
023322-25G 023322-5G 023322-100G
FLUO023322-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023322-25G FLUO023322-5G FLUO023322-100G
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Formule: C₉H₁₁Br₂N
MW: 293 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45…47 °C
Numéro MDL: MFCD00015475
Numéro CAS: 10546-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité