2-Bromo-4-isopropylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14995.06EA 59.6 EUR InStock
A14995.06 A14995.14
2-Bromo-4-isopropylaniline ≥97%
2-Bromo-4-isopropylaniline
Formule: C₉H₁₂BrN
MW: 214,1 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C (3 mmHg)
Densité: 1,350
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051585
Numéro CAS: 51605-97-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité