2-Bromo-4-isopropylaniline
018287-5G 018287-25G
FLUO018287-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018287-5G FLUO018287-25G
2-Bromo-4-isopropylaniline
2-Bromo-4-isopropylaniline
Formule: C₉H₁₂BrN
MW: 214,1 g/mol
Point d'ébullition: 139…141 °C (20 mmHg)
Densité: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051585
Numéro CAS: 51605-97-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité