2-Bromo-p-toluidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
A13818.09 A13818.18
A13818.09EA 41.3 EUR InStock
A13818.09 A13818.18
2-Bromo-p-toluidine ≥99%
2-Bromo-p-toluidine
Purity: 99% CAS No.: 583-68-6 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Characteristic Melting Point: 14-16° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 1931711 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007635
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 240…242 °C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1.494
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007635
Numéro CAS: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité