2-Bromo-p-toluidine
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
001127-25G 001127-100G
FLUO001127-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001127-25G FLUO001127-100G
2-Bromo-p-toluidine
2-Bromo-p-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1.498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007635
Numéro CAS: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité