3-Bromo-o-toluidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11884.06EA 78.5 EUR InStock
A11884.06 A11884.14
3-Bromo-o-toluidine ≥98%
3-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 253…255 °C
Densité: 1,510
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051579
Numéro CAS: 55289-36-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité