Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-m-toluidine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-méthylaniline

ACRO167502500EA 270 EUR InStock
ACRO167502500
4-Bromo-m-toluidine 97%
4-Bromo-m-toluidine


Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007828
Numéro CAS: 6933-10-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité