Alcool 2-bromobenzylique
Fournisseur: Molekula
MOLEM25429515EA 0 EUR InStock
MOLEM25429515
Alcool 2-bromobenzylique
Alcool 2-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…82 °C
Numéro MDL: MFCD00004600
Numéro CAS: 18982-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité